Lock för 96-DeepWell™-platta, Nunc™
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
276000 276002 276003 276005 276011
732-2668EA 2675 SEK
732-2668 732-2669 732-2670 732-2672 732-2673
Lock för 96-DeepWell™-platta, Nunc™
Tätningar Microplate tätningar
Tillverkad av termoplastisk elastomer (TPE), utan förslitsad silikonförseglingsmatta. För försegling av plattor med 96 brunnar, i synnerhet 1,3 ml och 2,0 ml U96 DeepWell™-plattor. TPE-locken är beständiga mot DMSO, etanol och metanol. Silikonlocket är beständigt mot lösningsmedel, men är inte lämpligt för 100% DMSO.
  • Lämplig för plattor som används för förvaring
  • Effektiv försegling
  • Perforerbar och självförseglande
  • Tål ner till −80 °C (utom silikonförsegling, −20 °C)