Mikroplatta för immunoanalys
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
95029390 3355 3455 3555 3655 3855 6301 6302 6309 6310 6404 6405 9502227 9502887 95029100 95029140 95029180 95029330
735-0551EA 3800 SEK
735-0551 735-0461 735-0462 735-0463 735-0464 735-0465 735-0491 735-0492 735-0493 735-0494 735-0499 735-0500 735-0531 735-0535 735-0537 735-0539 735-0540 735-0546
Mikroplatta för immunoanalys
Plattor Immunologi- mikroplattor och strips
Designed specifically for immunoassay applications, this range of products have binding surfaces that include Immulon®, universal binding (UB) and enhanced binding (EB). These make good experimental design easier, allowing development of assays with stringent pH, buffer, pKa and resin requirements.
  • Tillgänglig i 96-brunnars eller stripformat för att passa kraven på automatiserade instrument
  • Mikroplattor med brytbara strips ger maximal effektivitet för bearbetning av både stora och små provantal då det exakta antalet brunnar kan användas
  • Brunnar som kan brytas isär har ett unikt låsningssystem som håller brunnar och prover säkert på plats
  • Strips i 1×8 och 1×12, brytbara eller i fast format. Finns också i 2×8 strips
Immulon® 1 B och UB mikrotiterplattor har ytor med en bindningskapacitet på 100 - 200 ng IgG/cm² (medium bindning). Molekyler som passar för dessa ytor inkluderar polyklonala antikroppar, proteiner, immunoglobuliner, lipider, lipoproteiner och lipopolysackarider.
Immulon® 2 HB, Immulon® 4 HBX och EB mikrotiterplattor har bestrålade ytor med en bindningskapacitet på 400 - 500 ng IgG/cm² (hög bindning). Immulon® 4 HBX mikrotiterplattor har en extra yta med speciellt material för maximalt proteinupptag. Molekyler som passar för dessa ytor inkluderar monoklonala och polyklonala antikroppar, proteiner, peptider, polysackarider, glykoproteiner, immunoglobuliner, lipoproteiner och renade antigener.