Moduler, Nunc-Immuno™ LockWell™
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
446442 446469 446470 446490 446639 448526
735-0023EA 6175 SEK
735-0023 735-0024 735-0025 732-2685 735-0027 735-0029
Moduler, Nunc-Immuno™ LockWell™
Plattor Immunologi- mikroplattor och strips
PS. Nunc-Immuno™ LockWell™ moduler underlättar analyser från storskalig screening till enkelbrunnsprover. Finns med MaxiSorp™-, PolySorp™-, MediSorp™- och MultiSorp™ ytor. Alla MaxiSorp™ moduler är certifierade för homogenitet avseende bindning. Inramade moduler (yttermått: 128×86 mm) som passar all standardutrustning.
  • Varje brunn låses fast i ramen på samma höjd så att de inte fastnar i automatiserade system
  • Remsor eller enstaka brunnar kan enkelt tas ut ur eller sättas in i ramen utan att det behövs några specialverktyg
MaxiSorp™ ytan har en hög affinitet för molekyler med blandade hydrofila/hydrofoba domäner; PolySorp™ ytan har en hög affinitet för hydrofoba molekyler; MediSorp™har en ytkemi mellan PolySorp™ och MaxiSorp™, vilket ger låg bakgrundssignal med prover innehållande serum; MultiSorp™ ytor har en hög affinitet för hydrofila molekyler.
Colour coded modules available on request, please visit website or contact your local Avantor sales office for further information.