Moduler, Nunc-Immuno™, BreakApart™
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
473539 473768
735-0062EA 8625 SEK
735-0062 735-0065
Moduler, Nunc-Immuno™, BreakApart™
Plattor Immunologi- mikroplattor och strips
PS. Avsedda för fastfas-immunanalyser, till exempel ELISA-tekniker. Produkten finns med MaxiSorp™- eller PolySorp™-ytkemi och består av en ram med 12 hållare som var och en rymmer en delbar remsa med 8 brunnar. Alla MaxiSorp™-moduler är certifierade med avseende på bindningshomogenitet. Moduler med ram och alfanumerisk orientering (yttermått: 128×86 mm) passar all standardutrustning.
  • C-formad brunnsbotten (plan med böjda kanter) för optimal tvättning och vätskeupphämtning
  • Uttryckningsverktyg medföljer i varje låda med 60 moduler
  • Färgkodade moduler underlättar vid analysidentifiering (kontakta oss för information om tillgänglighet)
  • Fristående moduler
Rekommenderad arbetsvolym: 250 µl.
Recommended working volume: 250 µl