24-brunnars insertssystem, Corning® FluoroBlok™ HTS
Leverantör: Corning
351156 351157 351158
734-0375EA 15725 SEK
734-0375 734-0376 734-0377
24-brunnars insertssystem, Corning® FluoroBlok™ HTS
Plattor Insatsplattor
Corning® FluoroBlok™ HTS 24-brunnars insertssystem innehåller en automatiseringsvänlig 24-brunnars cellodlingsmembransinsert som lämpar sig för såväl manuell som robotstyrd screening av celler eller föreningar.
  • Sparar tid och arbete i kemotoxi-, cellmigrerings- och invasionsanalyser genom automatiserad analysdetektering med fluorescensmätning i realtid
  • Snabb datainsamling utan behovet av plattvätt eller manuell skrapning och räkning
  • Chartmigration av celler och molekyler i realtid utan att demontera eller förstöra inserten
  • Hanterar 24 insert samtidigt, och alla 24 inserten är en del av en enda enhet som är kompatibel med Falcon® plattor med 24 brunnar och tråg för medium
Corning® FluoroBlok™-insertssystemet är framställt med ett exklusivt ljustätt PET-membran som effektivt blockerar genomsläppet av ljus från 490 till 700 nm. Fluorescens från märkta celler eller föreningar i insertssystemets övre kammare blockeras och kan inte detekteras i den nedre kammaren av det intervenerande membranet. Så fort celler eller föreningar med fluorescerande märkning passerat genom membranet är de inte längre skyddade från ljuskällan och kan enkelt detekteras med en plattläsare för fluorescens. Det breda blockeringsområdet hos FluoroBlok™-membranet ger flexibilitet att välja olika typer av fluorofores för kemotaxi, cellmigrering, tumörcells- eller bakterieinvasion, cellsignalering, toxicitets- och permeabilitetsstudier för oral biotillgänglighet samt absorptionsanalyser (Caco-2-celler).
Avstånd från membran till brunnsbotten: 2,0 mm
Effektiv membrandiameter: 6,5 mm
Effektiv tillväxtyta i platta, 24 brunnar: 2,0 cm²
Effektiv membrantillväxtyta: 0,3 cm²
Insertshöjd: 18 mm
Pordensitet 3 µm insert: 8,0×10⁵ porer/cm²
Pordensitet 8 μm insert: 1,0×10⁵ porer/cm²
Rekommenderad medievolym i insert: 300 - 500 μl
Rekommenderad medievolym i brunn: 1000 - 4000 μl