Plattor, Nunc™ OmniTrays
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
242811 264728
734-0490EA 3075 SEK
734-0490 732-2735
Plattor, Nunc™ OmniTrays
Plattor HTS plattor
PS, steril, med lock. 90 ml bricka, användbar för screeningbibliotek och för DNA hybridiseringsmetoder, passar också för standardpetriskåltekniker och bakterieodling.
  • Kompatibel med robotsystem
  • Kraftig väggutformning underlättar hantering och stapling
  • Kan frysas i −20 °C
Yttre mått: 128×86 mm
Rekommenderad arbetsvolym: 35 ml
Recommended working volume: 35 ml