AcroPrep™ -filterplattor med 384-brunnar, 100 µl
Leverantör: Cytiva (Formerly Pall Lab)
5076 5077 5078 5079 5081 5080 5084 5085 5073W 5072-N
516-0172EA 11000 SEK
516-0172 516-0173 516-0174 516-0175 736-4005 736-4004 516-0176 736-4006 516-0207 516-0170
AcroPrep™ -filterplattor med 384-brunnar, 100 µl
Plattor Filterplattor
Idealiskt system för HTS-lab där användaren har behov av hög provkapacitet vad gäller upprening och detektion. AcroPrep™-filterplattorna har konstruerats av kemiskt beständig, biologiskt inert PP med genomskinliga PS-lock och finns med olika membrankonfigurationer för att uppfylla kraven för en mängd olika tillämpningar.
  • Finns med ett urval membrankonfigurationer, plattfärger, brunnsvolymer och utloppsspetslängder
  • Robotvänlig design med konstruktion i en del, utvecklade enligt SBS-standard
  • Plattorna är stapelbara med och utan lock
  • Interaktion mellan brunnar förekommer inte eftersom membranen är individuellt förseglade i varje brunn och varje brunn har en vätskedetektor
  • En streckkodsetikett med serienummer ger möjlighet till användning av automatiserade spårningssystem och identifierar membrantypen