96 DeepWell™-plattor, 1,0 ml, Nunc™
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
278605 278606
736-0602EA 2725 SEK
736-0602 736-0603
96 DeepWell™-plattor, 1,0 ml, Nunc™
Plattor Deepwellplattor
PS. Idealiska för provtagning, förvaring och tillämpningar inom kombinations kemi bibliotek.
  • Cylindriska brunnar med runda bottnar för optimal blandning och återvinning
  • Enkel användning med automatiska provhanteringsinstrument
  • Alfanumeriskt rutnät för enkel providentifiering
  • Förseglingsbara med brunnslock och förseglingstejp
  • Sterilt format, certifierat fria från RNas och DNas
Färg: genomskinlig