U96 DeepWell™-plattor, 1,3 och 2,0 ml, Nunc™
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
260251 260252 278743 278752
736-0600EA 8575 SEK
736-0600 736-0601 736-0606 736-0607
U96 DeepWell™-plattor, 1,3 och 2,0 ml, Nunc™
Plattor Deepwellplattor
PP. Låg design med teknik för delad brunn för ökad brunnsvolym. Idealiska för provtagning, förvaring och tillämpningar inom kombinations kemi bibliotek.
  • Den runda brunnsformen minskar vätskeretention
  • Beständig mot de flesta kemikalier, lösningsmedel och alkohol som används inom kombinationskemi
  • Brunnsdesign för optimal förvaringskapacitet och förbättrad blandning
  • Alfanumeriskt rutnät för enkel providentifiering
  • Sterilt format, certifierat fria från RNas och DNas
Färg: genomskinlig.
Colour: Clear