DeepWell plattor för förvaring, 96 brunnar, 0,8 ml
Leverantör: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
AB-0765 AB-0859 AB-0765/Y
732-4871EA 4350 SEK
732-4871 732-4900 732-0386
DeepWell plattor för förvaring, 96 brunnar, 0,8 ml
Plattor Deepwellplattor
PP. Plattor med 96 brunnar för förvaring av prover.
  • Arbetsvolymen är 0,8 ml vid självhäftande försegling eller värmeförsegling, 0,7 ml vid försegling med remsor med lock för förvaring eller 0,55 ml vid försegling med en förseglingsmatta med 96 lock
  • Konisk brunnsbotten för enkel provupphämtning