Förvaringsplattor med djupa brunnar, 96-brunnar, 2,2 ml
Leverantör: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
AB-0661 AB-0788
732-4843EA 5350 SEK
732-4843 732-4884
Förvaringsplattor med djupa brunnar, 96-brunnar, 2,2 ml
Plattor Deepwellplattor
Plattor med 96 kvadratiska brunnar för förvaring och screening samt även för tillväxt av bakterieodlingar om de används med gasgenomsläpplig självhäftande försegling.
  • Arbetsvolymen är 2,2 ml vid självhäftande försegling eller värmeförsegling och 1,8 ml vid försegling med en förseglingsmatta med 96 lock
  • U-formad brunnsbotten underlättar vid resuspendering