Cellodlingsplattor med laminin, Corning® BioCoat™
Leverantör: Corning
354404 354410 354412
734-0112EA 4250 SEK
734-0112 734-0117 734-0118
Cellodlingsplattor med laminin, Corning® BioCoat™
Plattor Cellodlingsplattor
PS, belagd med laminin (mus). Laminin, en viktig strukturell komponent hos basalmembraner, har många olika funktioner som förmedlas genom bindning till olika komponenter hos basalmembranet (till exempel kollagen IV) och till cellytans receptorer. Lamininbelagda cellodlingsplattor har ett antal tillämpningar, inklusive främjandet av cellvidhäftning, förökning och differentiering av en rad olika celltyper, särskilt neuroner, epiteliala celler, myocyter och myoblaster.
Laminin source: Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mouse tumor. Tested for ability to initiate differentiation (neurite outgrowth) of NG-108 rat glioma/mouse neuroblastoma cells. Tested and found negative for bacteria and fungi.
Cellware is stable for at least three months from date of shipment when stored at 2 to 8 °C (36 to 46 °F). Inserts stable for at least three months at 2 to 8 °C (36 to 46 °F). Do not freeze.
Beställningsinformation: Inserts are packaged six per 6-well plate and 12 per 24-well plate.