Gelatin microplates, Corning® BioCoat®
Leverantör: Corning
354689 356689
734-0403EA 1400 SEK
734-0403 734-0420
Gelatin microplates, Corning® BioCoat®
Plattor Cellodlingsplattor
PS coated with porcine gelatin. Corning® BioCoat™ gelatin provides an attachment and growth promoting substrate for the culture of a variety of cell types. Gelatin is commonly used in the culture of normal and transfected cell types, including vascular endothelial, muscle, embryonic stem (ES) and F9 teratocarcinoma cells.
  • Gelatinsubstrat förbättrar vidhäftningen av en rad olika normala och transfekterade celltyper
  • Förbehandling med gelatin eliminerar tidsödande förberedelse, vilket sparar tid och pengar
  • Lot-till-lot konsistens säkerställer reproducerbara resultat
Gelatin är en heterogen blandning av vattenlösliga proteiner som härrör från hydrolys av kollagen. Applikationerna omfattar främjandet av cellvidhäftning och spridning av vaskulära endotelceller (till exempel BME-, BAEC-, ES-celler), C2C12 myoblaster och MM14 myoblaster; odling av normala och transfekterade F9 teratokarcinoma celler för genuttryckstudier; och odling av HUVEC för E-Selectin-uttryck och VEGF-induktion.