Collagen I-coated plates, Corning® BioCoat®
Leverantör: Corning
354400 356400 354408 354500 354505 356408 356500 356505
734-0108EA 2050 SEK
734-0108 734-0274 734-0115 734-0166 734-0170 734-0277 734-0295 734-0296
Collagen I-coated plates, Corning® BioCoat®
Plattor Cellodlingsplattor
PS belagt med råttsvanskollagen av typ I. Kollagen är en byggsten i ramverket som håller samman celler och vävnad, och anses vara användbar som en matris för att erhålla bättre cellodling. In vitro-användning av kollagen kan påverka vidhäftning, morfologi, tillväxt, migrering samt differentiering hos många olika celltyper. Bland tillämpningarna finns exempelvis mer uttalad cellvidhäftning och -spridning, snabb utvidgning av cellpopulationer, odling utan serum eller med minskat seruminnehåll, studier av påverkan av kollagen I på cellegenskaper, förbättrad överlevnad för odlade primära cellinjer samt cellvidhäftningsbaserade försök.
  • Jämnt applicerat råttsvanskollagen av typ I för konsekvent funktion
  • Tillverkade i noggrant kontrollerad miljö, rigoröst testade för reproducerbarhet och prestanda