Plattor med optisk botten, 96-brunnars, Nunclon™Δ
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
165306 165305 164588 164590
732-2605EA 7475 SEK
732-2605 732-2604 734-2088 734-2089
Plattor med optisk botten, 96-brunnars, Nunclon™Δ
Plattor Cellodlingsplattor
PS-platta med polymer- eller täckglasbotten, steril, med lock. Dessa plattor har vit eller svart ovansida och transparent botten och är utformade för att ge optimal transparens för granskning av brunnens innehåll.
  • Brunnar med platt botten ger åtkomst för läsare
  • Måtten är kompatibla med standardutrustning och automatiserade system
  • Ytbehandling säkerställer optimal vidfästning och tillväxt av celler
  • Botten av täckglas nr 1.5 som ger minskad ljusspridning och låg autofluorescens säkerställer noggranna resultat tack vare högre signal-brus-förhållande
Arbetsområde: 50 - 200 µl/brunn
Working range: 50 - 200 µl/well