Cellodlingsplattor med multipla brunnar, CELLSTAR®
Leverantör: Greiner Bio-One
662160_100 662102_100 657160_100 665180_100 677180_100 665102_100 677102_100 657185_100
391-3370EA 3975 SEK
391-3370 391-3375 700-1425 392-0049 392-0062 392-0047 392-0061 392-0036
Cellodlingsplattor med multipla brunnar, CELLSTAR®
Plattor Cellodlingsplattor
PS, med lock, steril. Cellodlingsplattorna med flera brunnar finns antingen med fysiskt behandlad yta (för vidhäftande cellodlingar) eller med hydrofob yta (för suspensionsodlingar och hybridomceller). Alla plattor är certifierat fria från RNas, DNas och humant DNA, pyrogenfria och icke-cytotoxiska.
  • Hög klarhet och låg autofluorescens
  • Locket möjliggör optimalt gasutbyte med lägsta möjliga avdunstning
  • Lock med en position förhindrar korskontaminering
  • Alfanumerisk märkning av brunnar
  • Kompatibel med automatiserade system