Platta, belagd med Poly-D-Lysine, Nunc™
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
152028 152029 152037 152039
734-1177EA 13500 SEK
734-1177 734-1178 734-1184 734-1186
Platta, belagd med Poly-D-Lysine, Nunc™
Plattor Cellodlingsplattor
PS bruksfärdig platta belagd med Poly-D-Lysin, med lock.
  • Högkvalitativ yta främjar cellvidhäftning, tillväxt och differentiering i serumfri och seruminnehållande media
  • Stabil i rumstemperatur
B×L: 128×86 mm