Cell culture insert companion plates, Falcon®
Leverantör: Corning
353502 353503 353504 355467
734-0065EA 2150 SEK
734-0065 734-0066 734-0067 734-1095
Cell culture insert companion plates, Falcon®
Plattor Insatsplattor
PS, vävnadsodlingsbehandlade, sterila, pyrogenfria, med lock. Specifikt utformade för användning med Falcon®- eller Corning® BioCoat™-cellodlingsinserts, som eliminerar avdunstning och kontamination som orsakas av dålig förslutning.
  • Reagenser kan läggas till snabbt och enhetligt för tidsbegränsade experiment
  • Enklare aspiration från brunnen, vilket minskar risken för kontamination
  • Mediet kan inte sugas upp mellan inserts och brunnsväggen
  • Lock för låg avdunstning minskar avdunstning och kontamination
I matningspositionen har pipettåtkomsten förbättrats för vätskehantering på den basolaterala sidan. I inkubatorpositionen är cellodlingsinserts låsta på plats i brunnarna på plattorna de sitter ihop med.
Obs: Kan användas med eller utan cellodlingsinserts.