Angiogenessystem, Corning® BioCoat™
Leverantör: Corning
354150 354149 354144
734-1023EA 33950 SEK
734-1023 734-1022 734-1021
Angiogenessystem, Corning® BioCoat™
Plattor Insatsplattor
Corning® BioCoat® angiogenessystem underlättar undersökningen av föreningars effekt på endotelcellsinvasion, -migration och kanalbildning (tubulogenes). Tillgången till dessa standardiserade tester har gett en bättre förståelse för angiogenesens molekylära mekanismer och har förenklat rutinmässig användning av cellbaserade tester för screening av anti-och pro-angiogena föreningar.
  • Adressera viktiga steg i angiogenesprocessen med hjälp av standardiserade cellbaserade analyser
  • Öka kapaciteten med screeningkompatibla format och datainsamlingsalternativ
  • Införskaffa humana navelsträngsceller som är förkvalificerade för användning vid analys av endotelcellsmigration
Corning® BioCoat™ angiogenessystem: Invasion av endotelceller
För utvärdering av endotelcellsinvasion med fluorescensdetektion i realtid på ett förenklat och reproducerbart sätt.
Systemet innefattar 24-brunnars insertsplatta/-plattor med Corning® FluoroBlok™ fluorescensblockerande PET-membran med 3,0 μm porstorlek, förbelagda med Corning® Matrigel®-matris och färdiga att tas i bruk med Falcon® Companion-platta.
Corning® BioCoat™ angiogenessystem: Migration av endotelceller
Ett kvantitativt och reproducerbart in vitro-modellsystem för att undersöka vilka effekter prospektiva föreningar har på endotelcellsmigration.
Systemet innefattar 24- eller 96-brunnars insertsplatta/-plattor med Corning® FluoroBlok™ fluorescensblockerande PET-membran med 3,0 μm porstorlek, förbelagda med humant fibronektin och färdiga att tas i bruk med Falcon® Companion-platta.
Corning® BioCoat™ angiogenessystem: Kanalbildning hos endotelceller
Ett optimerat system för att screena föreningar som modulerar kanalbildning hos endotelceller, vilket sparar tid och förbättrar reproducerbarheten.
Systemet innefattar 96-brunnars svart platta med klar botten med homogen Corning® Matrigel®-beläggning, förpackat bruksfärdigt med Falcon® Companion-platta.
Corning® humana endotelceller från navelsträng
Corning® humana navelsträngsceller (HUVEC-2) tas från samma donator och frysförvaras vid passage nummer 2. HUVEC-2-cells har förkvalificerats för att säkerställa en robust migrationsrespons på angiogena faktorer såsom VEGF och FBS. Primära HUVEC-2-celler från samma donator är lämpliga för användning i kombination med Corning® BioCoat™-angiogenesanalyssystem för att ge relevanta modeller för angiogenes (t.ex. kardiovaskulär, vaskulär och sårläkningsangiogenes) och för cancerforskning. Corning® humana navelsträngsceller har förkvalificerats för användning vid analyser i Corning® BioCoat™-angiogenessystem för migration av endotelceller och kan också användas vid analyser i Corning® BioCoat™ av invasion och kanalbildning hos endotelceller.
A quantitative and reproducible in vitro model system for examining the effects of prospective compounds on endothelial cell migration.
Leveransinformation: System includes 96-well black plate with clear bottom uniformly coated with Corning® Matrigel® Matrix, packaged ready-to-use with Falcon® companion plate.