Invasionskammare, Corning® BioCoat™ Matrigel®
Leverantör: Corning
354483 354481 354480
734-1049EA 10525 SEK
734-1049 734-1048 734-1047
Invasionskammare, Corning® BioCoat™ Matrigel®
Cellodling-supplement och -tillsatser
Ett in vitro-system för bedömning av den invasiva potentialen hos både maligna och normala celler.
  • Beprövad biologisk prestanda med ett Corning® FluoroBlok™ PET-membran täckt med Corning® Matrigel®-matris
  • Möjliggör snabb och reproducerbar kvantifiering av tumörscellsinvasion in vitro
  • Ökar genomströmningen för analyser av tumörcellsinvasion
  • Tillåter automatisering av analyser med förenklad och icke-destruktiv fluorescensdetektion
  • Sparar tid och arbete vid screening av prospektiva anti-metastatiska föreningar
Corning® BioCoat™ Matrigel® invasionskammare gör det möjligt att studera metastaspotentialen hos tumörceller, matrismetalloproteinas på ytan av invasiva tumörceller, inhibering av metastaser med ECM-komponenter eller antineoplastiska läkemedel (Taxol®), förändrade cellyteproteiner i metastasceller samt invasion av normala celler, såsom embryonala stamceller, cytotrofoblaster och fibroblaster samt även multipla cellinjer. Corning® BioCoat™ Matrigel® invasionskammare är ett in vitro-system för studier av cellinvasionen genom basalmembranet. Det består av Falcon®-cellodlingsinserts med ett PET-membran med 8,0 µm porstorlek som är täckt med ett enhetligt lager av Corning® Matrigel®-matris.
Corning® BioCoat™-tumörinvasionssystemet är ett in vitro-system för studier av tumörcellsinvasion genom basalmembranet. Det består av Corning® FluoroBlok™ Multiwell-insertsplattor med ett FluoroBlok™ membran med 8,0 µm porstorlek belagt med ett lager Corning® Matrigel® Basement Membrane Matrix. Corning® Matrigel® Matrix täpper till FluoroBlok™-membranets porer och blockerar noninvasiva celler från att migrera genom membranet.