Inserts för cellodling, Nunc™
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
140620 140640 140627 140629 140642 140644 140652 140654 140656 140660 140663 140668
734-2239EA 5250 SEK
734-2239 734-2240 734-2228 734-2229 734-2230 734-2231 734-2232 734-2233 734-2234 734-2235 734-2236 734-2237
Inserts för cellodling, Nunc™
Plattor Insatsplattor
För odling av de flesta celltyper, utan coatning. Membranen är termiskt förseglade med polystyrenets övre struktur. Polykarbonatmembranen i större porstorlekar kan bl a användas för transportstudier, toxicitetstester, kemotaxiska studier och elektronmikroskopi. Båda membrantyperna är genomskinliga när de är våta och är lämpliga för faskontrast och Normanski Optiska system.
  • Behandlad och kvalitetskontrollerad för cellodling
  • Utmärkt cellvidhäftning och tillväxt
  • Ej toxisk, samt resistent mot de flesta lösningsmedel
  • Låg icke-specifik proteinbindning
Gäller alla Nunc™ Cell Culture Inserts: Rekommenderad arbetsvolym, ml = i tillägg till normal arbetsvolym.