Lock, PS och PP
Leverantör: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
AB-0751 AB-0755
732-4861EA 840 SEK
732-4861 732-4865
Lock, PS och PP
Lids Microplate Lids
För att förhindra kontaminering och spill av prov.
  • Lock av PS är lämpliga för alla 96-brunnarsplattor
  • PP-lock kan användas till Thermo-Fast® 384-brunnarssplattor
  • Välj mellan lock med upphöjd kant för säker stapling eller lock utan kant för användning i automatiska system