Mikroplattor, 384 brunnar
Leverantör: Greiner Bio-One
781201_100 781209_100 781280_100 781207_100 784201_100 784209_100 784261_100
736-0150EA 8550 SEK
736-0150 738-0064 736-0152 738-0500 738-0507 738-0509 GREI784261_100
Mikroplattor, 384 brunnar
Plattor HTS plattor
PP, utan lock.
  • God kemikalie- och temperaturbeständighet (−196 till +121 °C)
  • Standardplattor finns med platt eller V-formad brunnsprofil
  • Deepwellplattor i Small Volume™-utförande har konisk-kvadratisk brunnsgeometri med platt botten, som säkerställer exakt pipettering och minskar dödvolymen
  • Finns som ofärgad, svart eller vit