Mikroplattor med 384 brunnar
Leverantör: Greiner Bio-One
781186_32 781075_40 781185_32 781076_40 781101_100 788095_80 788096_80 781074_40 781162_100 784075_40 784101_40 784076_40 781096_40 781097_40 788876_80 781077_40 784075-25_150 793855_60 788101_80
736-0149EA 1850 SEK
736-0149 736-0139 736-0148 736-0140 736-0146 738-0101 738-0102 736-0138 736-0147 736-0154 738-0095 738-0094 736-0144 736-0145 GREI788876_80 738-0155 GREI784075-25_150 GREI793855_60 GREI788101_80
Mikroplattor med 384 brunnar
Plattor HTS plattor
PS. Med undantag för Small Volume™ är brunnarna hos alla PS-mikroplattor med 384 brunnar rundade och fyrkantiga, vilket ger kombinerade fördelar med flexibel arbetsvolym (10 till 130 µl) och minskad uppsugning och bubbling. Small Volume™-plattorna har runda brunnar med konisk geometri som ger en arbetsvolym på endast 4 till 25 µl. Alla plattor levereras utan lock, med undantag för vissa sterila format.
  • Plan botten med brunnsprofil
  • Välj mellan fast eller µClear®-botten
  • Modeller med medelhög eller hög bindning finns
  • Fria från DNas, RNas och humant DNA och pyrogenfria