Mikroplattor, 96-brunnars
Leverantör: Greiner Bio-One
655201_100 650201_100 651201_100 650204_100 650205_100 650206_100 650261_100 651203_100 651204_100 651261_100 655205_100 655206_100 655261_100 650203_100 650209_100 651209_100 655209_100 650207_100
736-0121EA 2400 SEK
736-0121 736-0116 736-0118 GREI650204_100 GREI650205_100 GREI650206_100 736-0117 GREI651203_100 GREI651204_100 GREI651261_100 GREI655205_100 GREI655206_100 736-0122 GREI650203_100 738-0007 738-0011 738-0026 738-0006
Mikroplattor, 96-brunnars
Plattor HTS plattor
PP, obehandlade, utan lock. Dessa mikroplattor är idealiska för förvaring av DNA och RNA, stamkulturer samt för långtidsförvaring av aktiva ämnen. I sterila eller icke-sterila utföranden, med rund, konisk eller platt brunnsbotten.
  • Enhetliga yttermått med 9 mm avstånd mellan brunnarna
  • Alfanumerisk brunnskodning
  • God kemikalie- och temperaturbeständighet (−196 till +121 °C)
  • Förslutningsbara med självhäftande film, värmeförsegling eller CapMat
  • Fria från RNas och DNas