Platta, 96-brunnars, MicroWell™, Nunc™
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
249662 256510 260836 260844 260860 260887 260895 262162 268200 269620 269787 277143 249952 249570 268152 249940 249935 243656 266120
732-2702EA 1700 SEK
732-2702 732-2715 732-2717 732-2718 732-2719 732-2720 732-2721 732-2725 738-0147 732-2746 732-2747 734-0491 732-0812 732-0191 732-2744 738-1004 738-1003 734-2611 738-0196
Platta, 96-brunnars, MicroWell™, Nunc™
Plattor HTS plattor
PS, klar, obehandlad. För många olika applikationer, t.ex. antibiotika screening, serologisk testning, förvaring och screening av sammansättningar och DNA-bibliotek.
  • Upphöjda brunnskanter och kondensationsringar på locket förhindrar korskontaminering och avdunstning
  • Hög fläns underlättar automatisk hantering
  • Brunnarnas V-form maximerar provutbyte
  • Streckkodad version finns