Replikator för mikroplattor, Nunc™
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
250393 250520
732-2706EA 68750 SEK
732-2706 732-2707
Replikator för mikroplattor, Nunc™
Microplate and Petri Dish Replicators
Replikerare av anodiserat aluminium med nålar i rostfritt stål, PP-kopieringsenheter. Det här systemet är utformat för replikering av DNA-bibliotek och perfekt lämpat för överföring av små volymer vätska från platta till platta eller till ett membran. Nålar överför 1,0 µl (±0,1 µl) vätska.