Mikroplattor, 96-brunnars
Leverantör: Greiner Bio-One
655081_40 655001_40 655061_40 650061_40 651001_40 651061_40 655092_50 650001_40 675001_40 675061_40 655080_40 655001-000 655061_NOV
391-3390EA 1150 SEK
391-3390 736-0227 738-0015 738-0005 738-0008 738-0009 738-0167 738-0004 738-0032 738-0033 738-0017 GREI655001-000 GREI655061_NOV
Mikroplattor, 96-brunnars
Plattor HTS plattor
Kristallklar PS, utan lock. Dessa plattor är idealiska för ELISA-metoder och finns med ytor med hög bindningskapacitet som ger en högre proteinbindning av polära proteiner (MICROLON® 600) och med ytor med medelstor bindningskapacitet, som är mer hydrofoba och därmed mer lämpliga för icke-polära proteiner och peptider (MICROLON® 200).
  • För flera olika brunnsprofiler: U-botten, V-botten, F-botten (standard), F-botten (skorstensbrunn) och halv yta
  • Fria från DNas, RNas och humant DNA och pyrogenfria