MiniTray, Nunc™
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
452256 470378 472400
735-0201EA 21350 SEK
735-0201 735-0202 735-0203
MiniTray, Nunc™
Plattor Immunologi- mikroplattor och strips
PS. Användbara för serotyp-, cytotoxicitets- och cellkloningsstudier.
  • Begränsad adsorption av proteiner
  • Optisk klarhet ger möjlighet till användning med inverterade mikroskop
  • Locken har olika flikar för rätt orientering
  • Stora upphöjda alfanumeriska koordinater
  • Ytan har behandlats för att maximera prov- och reagensblandning