Mikroplatta, 96- eller 384-brunnar, Nunc™
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
142761 142762 242763 242764 265301 265302 240074 164586 265300
734-2031EA 10650 SEK
734-2031 734-2032 734-2180 734-2181 732-2741 732-2742 734-2178 734-2086 732-2740
Mikroplatta, 96- eller 384-brunnar, Nunc™
Plattor HTS plattor
PS överbyggnad med antingen PS-film eller nr. 1,5 täckglasfot. Dessa plattor är designade för fluorescens- och luminescensbaserade analyser och har vita eller svarta övre strukturer med optiskt klar botten. Följaktligen kan de läsas nerifrån och uppifrån, eller båda.
  • Kompatibel med automatiserad hanteringsutrustning
  • Alfanumerisk brunnsidentifikation
  • Optimerad för scintillationsräkning
  • Låg fluorescensbakgrund säkerställer korrekta resultat, tack vare högre signal-brus-förhållanden