Mikroplatta för fluorescensmätning
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
9502867 7605 7705 7805 7905
735-0533EA 2400 SEK
735-0533 735-0527 735-0528 735-0529 735-0530
Mikroplatta för fluorescensmätning
Plattor Immunologi- mikroplattor och strips
Designed specifically for fluorescence applications, this range of products have binding surfaces that include Microfluor® and universal binding (UB) and are available with either black or white pigmentation depending on the specific assay requirements.
  • Available in 96-well or strip plate format for matching to the requirements of automated instruments
  • Microfluor® microplates have raised wells to avoid cross-contamination
Svarta mikroplattor har reducerad bakgrundssignal vilket ger förbättrad analyskänslighet. Plattorna finns i två konfigurationer:
Microfluor® 1 Black och Black UB mikroplattor erbjuder låg bakgrund.
Microfluor® 2 Black är strålade mikroplattor som ger högre bindning och minimal bakgrundsfluorescens.
Vita mikroplattor har högre reflektionsförmåga för att förbättra signalen och därmed känsligheten, samtidigt som de förbättrar signal-brus-förhållanden, vilket ökar det dynamiska omfånget och minimerar överhörning. De finns tillgängliga i hög- och mediumbindningskonfigurationer:
Microfluor® 1 Vita mikroplattor erbjuder hög signalreflektans och minskad bakgrundsfluorescens.
Microfluor® 2 White är en bestrålad mikroplatta för analyser som kräver högre bindning och minskad bakgrund för fluorescensanalyser i det ultravioletta området.
White microplates have higher reflectivity to enhance signal and thus sensitivity, while improving signal-to-noise ratios, thus increasing the dynamic range and minimising crosstalk. They are available in high and medium binding configurations:
Microfluor® 1 White microplates offer high signal reflectance and reduced background fluorescence.
Microfluor® 2 White is an irradiated microplate for assays that require higher binding and reduced background for fluorescence assays in the ultraviolet range.