Mikrotiterplatta, Nunc-Immuno™ TSP
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
445497 476635
735-0022EA 5200 SEK
735-0022 735-0074
Mikrotiterplatta, Nunc-Immuno™ TSP
Microplate and Petri Dish Replicators
PS. För testning av analyter med ELISA-teknik. Finns också sterila för screening av hybridoma kulturer för antikroppsproduktion.
  • 96-brunnarsplattor med en ytarea på 95 mm²
  • Sterila plattor levereras monterade i brickan
MaxiSorp™-ytan har en hög affinitet för molekyler med blandade hydrofila/hydrofoba domäner.
Färg: Klar
Colour: Clear