MicroWell™-platta, 96-brunnar, Nunc-Immuno™
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
430341 439454 446140 446612 449824 456529 456537 460984 467320 467340 475094 475434 442404
735-0079EA 2475 SEK
735-0079 735-0199 735-0096 735-0097 735-0030 735-0033 735-0034 735-0038 735-0044 735-0045 735-0131 735-0068 735-0083
MicroWell™-platta, 96-brunnar, Nunc-Immuno™
Plattor HTS plattor
PS, klar, utan lock. Plattor designade speciellt för kvantitativa och kvalitativa fast fas immunoanalyser (t ex ELISA) och bindningsanalyser. Finns med MaxiSorp™-, PolySorp™-, MediSorp™- och MultiSorp™-ytor. Alla MaxiSorp™- moduler är certifierade för homogenitet avseende bindning.
  • Finns med hög kant eller ”pinchbar” och platt (F), rund (U) eller C-formad bottnen
  • Plattorna har alfanumerisk märkning och passar all standardutrustning
  • Streckkodad version finns
MaxiSorp™ ytan har en hög affinitet för molekyler med blandade hydrofila/hydrofoba domäner; PolySorp™ ytan har hög affinitet för hydrofoba molekyler; MediSorp™har en ytkemi mellan PolySorp™ och MaxiSorp™, vilket ger låg bakgrundssignal med prover innehållande serum; MultiSorp™ ytor har en hög affinitet för hydrofila molekyler.
Med certifikat