Rör, Low Binding, Nunc-Immuno™, Nunc™
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
443990 466982 468608
735-0017EA 4375 SEK
735-0017 735-0041 735-0047
Rör, Low Binding, Nunc-Immuno™, Nunc™
Rör Immunologirör
Graduated polyethylene (PE).
  • Ytan har lägre affinitet till proteiner än glas och annan plast
  • Ingen blockering krävs
  • Kompatibel med standardutrustning
Nunc-Immuno™ MiniSorp™-rör lämpar sig för immunanalyser med flytande fas, t.ex. RIA.