Rör, Nunc-Immuno™, Nunc™
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
444202 470319
735-0018EA 3550 SEK
735-0018 391-8281
Rör, Nunc-Immuno™, Nunc™
Rör Immunologirör
PS, finns med MaxiSorp™ (hydrofila) eller PolySorp™ (hydrofoba) ytor.
  • Nunc StarTubes™ har en ökad inre yta, vilket ger en högre sensitivitet på kortare tid
  • Väldigt bra optisk kvalitet och med MaxiSorp™. Ytor har certifierad homogenitet avseende bindning
  • Kompatibel med standardutrustning
Nunc-Immuno™-rör används för fasta fastekniker såsom IRMA, ELISA och ILMA.