Mätcylinder
Leverantör: KARTELL
1075 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1094 1082CASE 1094CASE 1080CASE
612-0936EA 90 SEK
612-0936 612-0937 612-0938 612-0939 612-0940 612-0941 612-0942 612-0943 KART1082CASE KART1094CASE KART1080CASE
Mätcylinder
Cylindrar Measuring Cylinders
PP, genomskinlig, hög modell.
  • Pip och femkantig fot för god stabilitet
  • Vattenavvisande väggar, ger ingen meniskbildning, utmärkt kemikalieresistens
  • Präglad gradering
ISO 6706, BS 5404
Certifikat: ISO 6706, BS 5404