Mätcylinder
Leverantör: HIRSCHMANN
2270193 2270160 2270170 2270175 2270180 2270186 2270190
613-4717EA 945 SEK
613-4717 612-3360 612-3361 612-3362 612-3363 612-3364 612-3365
Mätcylinder
Cylindrar Measuring Cylinders
DURAN®, borosilikatglas, hög modell, klass A.
  • Kalibrerad, med batchcertifikat (kan hämtas på www.hirschmannlab.de)
  • Sexkantig plastfot och skyddskrage
  • Korta graderingsmärken, blå gradering
DIN EN ISO 4788
Certifikat: DIN EN ISO 4788