Mätcylinder
Leverantör: KARTELL
814 815 816 817 820 821 822 823
612-4722EA 68 SEK
612-4722 612-4724 612-4726 612-4728 612-4730 612-4732 612-4734 612-4736
Mätcylinder
Cylindrar Measuring Cylinders
PP, genomskinlig, låg modell.
  • Med pip och rund fot
  • Hög kemikalieresistens
  • Gjuten gradering
  • Autoklaverbar, men noggrannheten kan påverkas