Mätcylindrar, lågform, klass B, borosilikatglas
Leverantör: HIRSCHMANN
2400194 2400160 2400170 2400175 2400180 2400186 2400190 2400193
612-3103EA 1550 SEK
612-3103 612-1532 612-1533 612-1534 612-1535 612-1536 612-1537 612-1538
Mätcylindrar, lågform, klass B, borosilikatglas
Cylindrar Measuring Cylinders
DURAN®, borosilikatglas, låg modell, klass B.
  • Kalibrerad
  • Sexkantig fot
  • Korta graderingsmärken, brun gradering
DIN EN ISO 4788