Mätcylinder
Leverantör: HIRSCHMANN
2230194 2230154 2230160 2230170 2230175 2230180 2230186 2230190 2230193
612-3063EA 1375 SEK
612-3063 612-1396 612-1397 612-1398 612-1399 612-1400 612-1509 612-1515 612-1516
Mätcylinder
Cylindrar Measuring Cylinders
DURAN®, borosilikatglas, hög modell, klass B.
  • Sexkantig glasfot
  • Korta graderingsmärken, blå gradering
DIN EN ISO 4788
Certifikat: DIN EN ISO 4788