Mätcylinder
Leverantör: KARTELL
1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577
612-0951EA 96 SEK
612-0951 612-0952 612-0953 612-0954 612-0955 612-0956 612-0957 612-0958
Mätcylinder
Cylindrar Measuring Cylinders
PMP (TPX®), genomskinlig, hög modell.
  • Med pip, 5-kantig fot och transparant gradering
  • Ingen menisk, utmärkt kemikalieresistens
  • Tål upp till +170 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Certifikat: ISO 6706, BS 5404 Part 2