Mätcylinder
Leverantör: VITLAB
64704 64804 64904 65004 65204 65304
612-4412EA 265 SEK
612-4412 612-4413 612-4414 612-4415 612-4417 612-4418
Mätcylinder
Cylindrar Measuring Cylinders
PMP, genomskinlig, hög modell, klass A.
  • Med pip, sexkantig fot och gjuten gradering
  • Individuellt testad och med konformitetsmärkning
  • Levereras med daterat batchcertifikat
DIN 12681 / ISO 6706
Certifikat: DIN 12681 / ISO 6706