Mätcylindrar
Leverantör: Brand
35162 35164 35138 35108 35120 35128 35148 35154 DAKKS35148 935148 935154 935162 935164 935128 935138
612-4323EA 890 SEK
612-4323 612-4324 612-4175 612-4174 612-4173 612-4172 612-4171 612-4170 BRNDDAKKS35148 BRND935148 BRND935154 BRND935162 BRND935164 BRND935128 BRND935138
Mätcylindrar
Cylindrar Measuring Cylinders
PMP, genomskinliga, hög modell, klass A, konformitetscertifierade.
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
  • Med blå tryckt skala
  • Temperaturer upp till +121 °C orsakar inte permanent överskridande av toleransgränser
  • Rengöringstemperaturer under +60 °C rekommenderas för att bevara markeringar och inskriptioner
DIN 12 681 / ISO 6706
Certifikat: DIN 12 681 / ISO 6706
Beställningsinformation: Supplied with a batch certificate. Measuring cylinders are also available on request with an individual certificate, a USP individual certificate or a DAkkS calibration certificate.