Mixing measuring cylinders, tall form, class B, borosilicate glass
Leverantör: HIRSCHMANN
2330194 2330160 2330170 2330175 2330180 2330186 2330190 2330193
612-3087EA 2475 SEK
612-3087 612-3080 612-3081 612-3082 612-3083 612-3084 612-3085 612-3086
Mixing measuring cylinders, tall form, class B, borosilicate glass
Cylindrar Measuring Cylinders
DURAN®, borosilikatglas med PE-propp, klass B.
  • Kalibrerad
  • Sexkantig glasfot, hals med NS-slipning
  • Blå ringgradering vid huvudpunkterna
DIN EN ISO 4788
Certifikat: DIN EN ISO 4788