Mätcylinder, Economy, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
3664-0010 3664-0025 3664-0050 3664-0100 3664-0250 3664-0500 3664-1000 3665-0010 3665-0025 3665-0050 3665-0100 3665-0250 3665-0500 3665-1000
NALG3664-0010EA 105 SEK
NALG3664-0010 612-2867 612-2868 612-0600 612-2869 612-2870 612-2871 612-2872 612-2873 612-2874 612-2875 612-2876 612-2877 612-2878
Mätcylinder, Economy, Nalgene®
Cylindrar Measuring Cylinders
Measuring cylinders, made of PPCO, translucent or PMP, clear, tall form.
  • Ingen menisk gör avläsningen enklare
  • Gjuten stor gradering gör det lätt att läsa av resultatet
  • Stabil med stor rund fot