Mätcylinder
Leverantör: HIRSCHMANN
2210194 2210154 2210160 2210170 2210175 2210180 2210186 2210190 2210193
612-1395EA 1750 SEK
612-1395 612-1385 612-1386 612-1387 612-1388 612-1389 612-1390 612-1391 612-1392
Mätcylinder
Cylindrar Measuring Cylinders
DURAN®, borosilicate glass, tall form, class A.
  • Kalibrerad, med batchcertifikat (kan hämtas på www.hirschmannlab.de)
  • Sexkantig glasfot
  • Brun ringgradering vid huvudpunkterna
DIN EN ISO 4788
Certifikat: DIN EN ISO 4788