Mätcylindrar, hög form, klass A, borosilikatglas, BLAUBRAND®
Leverantör: Brand
32162 32164 32105 32120 32128 32138 32148 32154 32108
612-5022EA 1500 SEK
612-5022 612-4118 612-5015 612-5017 612-5018 612-5019 612-5020 612-5021 612-5016
Mätcylindrar, hög form, klass A, borosilikatglas, BLAUBRAND®
Cylindrar Measuring Cylinders
Borosilicate glass 3.3, tall form, class A, DE-M marking.
  • Kalibrerad, med batchcertifikat
  • Sexkantig glasfot
  • Blå ringgradering vid huvudpunkterna
DIN EN ISO 4788
Certifikat: DIN EN ISO 4788.
Beställningsinformation: Supplied with a batch certificate. Measuring cylinders are also available on request with an individual certificate, a USP individual certificate or a DAkkS calibration certificate.