Mätcylinder, hög modell
Leverantör: VITLAB
646941 647941 648941 649941 650941 651941 652941 653941
612-2426EA 65 SEK
612-2426 612-2427 612-2428 612-2429 612-4354 612-4355 612-4356 612-4357
Mätcylinder, hög modell
Cylindrar Measuring Cylinders
PP, genomsynlig, hög modell, klass B.
  • Gjuten gradering
  • Sexkantig fot
Certifikat: DIN 12681 B / ISO 6706