Blandningsmätcylindrar, högform, klass B, borosilikatglas, SILBERBRAND ETERNA
Leverantör: Brand
33962 33908 33920 33928 33938 33948 33954
612-5044EA 1700 SEK
612-5044 612-5038 612-5039 612-5040 612-5041 612-5042 612-5043
Blandningsmätcylindrar, högform, klass B, borosilikatglas, SILBERBRAND ETERNA
Cylindrar Measuring Cylinders
Borosilikatglas 3.3, klass B.
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Hexagonal glass base, PP stopper (except for 612-5043 and 612-5044 octagonal PE stopper)
  • ETERNA amber coloured line graduations
* Höjd utan propp.
Certifikat: DIN EN ISO 4788