VWR®, Mätcylindrar, hög form, klass B, PP
Leverantör: VWR Collection
612-4401EA 1300 SEK
612-4401 612-4402 612-4403 612-4404 612-4405 612-4406 612-4407
VWR®, Mätcylindrar, hög form, klass B, PP
Cylindrar Measuring Cylinders
PP, genomskinlig, hög modell, autoklaverbar, klass B.
  • Blå ringgradering
  • Stor sexkantig fot för bättre stabilitet
  • Antidropp-pip
  • Autoklaverbar vid 121 °C i 20 minuter
Inga vätskeförluster. Den uppmätta vätskemängden är densamma som den dispenserade mängden.
DIN 12681, ISO 6706
Certifikat: DIN 12681, ISO 6706